Merck
ATE429352975
AstaTech, Inc.
1-(6-BROMOPYRIDIN-2-YL)CYCLOPROPANECARBONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-bromopyridin-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(12-8)9(6-11)4-5-9/h1-3H,4-5H2
InChI Key
UNCKVSPYCDOOSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49464
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88649
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)