Merck
ATE429352127
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-(4-BROMOPHENYL)PYRROLIDINE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.23
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-bromophenyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20BrNO2/c1-15(2,3)19-14(18)17-9-8-12(10-17)11-4-6-13(16)7-5-11/h4-7,12H,8-10H2,1-3H3
InChI Key
NFTKVQYDQFSNHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48936
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88148
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)