Merck
ATE429351719
AstaTech, Inc.
(3-BROMOQUINOLIN-6-YL)METHANAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.1
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-6-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H9BrN2/c11-9-4-8-3-7(5-12)1-2-10(8)13-6-9/h1-4,6H,5,12H2
InChI Key
LIQGLKFHQVSJEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47894
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33685
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)