Merck
ATE429351579
AstaTech, Inc.
3-CARBAMOYL-4-FLUOROBENZOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.14
MDL番号:
Iupac Name
3-carbamoyl-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)(H,12,13)
InChI Key
ZEPPHDDBCINTSE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=44365
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=68424