Merck
ATE429351374
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-AZASPIRO[4.5]DECANE-3-CARBOXYLATE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.76
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-azaspiro[4.5]decane-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21NO2.ClH/c1-2-15-11(14)10-8-12(9-13-10)6-4-3-5-7-12;/h10,13H,2-9H2,1H3;1H
InChI Key
CVGPSARRUQWWAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48886
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88098
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)