Merck
ATE429351190
AstaTech, Inc.
1-BENZYL-2,3-DIOXOPIPERIDINE-4-CARBONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.25
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-2,3-dioxopiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c14-8-11-6-7-15(13(17)12(11)16)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-7,9H2
InChI Key
UHLOXHVKUZGTSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47993
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33813
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)