Merck
ATE428010184
AstaTech, Inc.
2,5-DIBROMO-4-HYDROXYBENZONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.91
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3Br2NO/c8-5-2-7(11)6(9)1-4(5)3-10/h1-2,11H
InChI Key
YVLPVZUEQVYPHU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39689
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9225
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)