Merck
ATE428009962
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(2-(DIMETHYLAMINO) ETHYLAMINO)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.4
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-{[2-(dimethylamino)ethyl]amino}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H29N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-9-6-12(7-10-17)15-8-11-16(4)5/h12,15H,6-11H2,1-5H3
InChI Key
UGCKCQWVNFAHKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39954
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6644
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)