Merck
ATE428009897
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2-(2-(TRIMETHYLSILYL)ETHYNYL)PYRIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.2
MDL番号:
mp
182 C
Iupac Name
5-bromo-2-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
Inchi Code
1S/C10H12BrNSi/c1-13(2,3)7-6-10-5-4-9(11)8-12-10/h4-5,8H,1-3H3
InChI Key
SXNXITICOVAGOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39899
Melting Point
182 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6472