Merck
ATE428009872
AstaTech, Inc.
1-N-BOC-4-(1,4-DIOXA-8-AZASPIRO[4.5]DEC-8-YL)PIPERIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.44
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H30N2O4/c1-16(2,3)23-15(20)19-8-4-14(5-9-19)18-10-6-17(7-11-18)21-12-13-22-17/h14H,4-13H2,1-3H3
InChI Key
WMDFSUNOCLMUOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39874
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6350