Merck
ATE428009205
AstaTech, Inc.
N-(2-BOC-AMINOACETYL)CYCLOBUTYLAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-(cyclobutylamino)-2-oxoethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-9(14)13-8-5-4-6-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI Key
LCICCMSOKHHGBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39944
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6623