Merck
ATE428008631
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(4-PYRIDYL)PROPIOLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-(pyridin-4-yl)propiolate
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9/h5-8H,2H2,1H3
InChI Key
DJFGCHADKAHSFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=43260
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31802
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)