Merck
ATE428005326
AstaTech, Inc.
2-((4-FLUOROPHENOXY)METHYL)OXIRANE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.17
MDL番号:
bp
79 C/0.75 mmHg
mp
19.5 C
Iupac Name
2-[(4-fluorophenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c10-7-1-3-8(4-2-7)11-5-9-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
InChI Key
CGWDABYOHPEOAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=40238
Flash Point
116 C
Boiling point
79 C/0.75 mmHg
Melting Point
19.5 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=28072