Merck
ATE428005189
AstaTech, Inc.
2,3-DICHLOROQUINOXALINE-6-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.05
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dichloro-6-quinoxalinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4Cl2N2O2/c10-7-8(11)13-6-3-4(9(14)15)1-2-5(6)12-7/h1-3H,(H,14,15)
InChI Key
ZGQQEHVULTVXQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39551
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=27924