Merck
ATE423891119
AstaTech, Inc.
3-(2-IODOPHENYL)OXETANE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.07
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-iodophenyl)oxetane
Inchi Code
1S/C9H9IO/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-11-6-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI Key
JQOUDRSLCHNFTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=38406
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=86794
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)