Merck
ATE413077475
AstaTech, Inc.
3-CYCLOBUTYL-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1H-BENZO[D]AZEPIN-7-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.31
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclobutyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7-ol
Inchi Code
1S/C14H19NO/c16-14-5-4-11-6-8-15(13-2-1-3-13)9-7-12(11)10-14/h4-5,10,13,16H,1-3,6-9H2
InChI Key
KODOGLMDJREIOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=31654
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85918