Merck
ATE413076210
AstaTech, Inc.
3-CHLORO-5-NITROPICOLINALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.55
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-nitro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O3/c7-5-1-4(9(11)12)2-8-6(5)3-10/h1-3H
InChI Key
JHZABTLKWJQLTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=25892
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52819
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)