Merck
ATE413072314
AstaTech, Inc.
1-METHYL-4-(4-NITROBENZYL)PIPERAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.29
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-4-(4-nitrobenzyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-13-6-8-14(9-7-13)10-11-2-4-12(5-3-11)15(16)17/h2-5H,6-10H2,1H3
InChI Key
TZZWNVPIAQKNTG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=27012
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=23288
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)