Merck
ATE410297489
AstaTech, Inc.
2,6-DIAMINO-5-(2,2-DIETHOXYETHYL)PYRIMIDIN-4-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.28
MDL番号:
Iupac Name
2,6-diamino-5-(2,2-diethoxyethyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C10H18N4O3/c1-3-16-7(17-4-2)5-6-8(11)13-10(12)14-9(6)15/h7H,3-5H2,1-2H3,(H5,11,12,13,14,15)
InChI Key
ZXIXLDUPAYIQIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22594
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3612