Merck
ATE410297401
AstaTech, Inc.
9-(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYL)OXYMETHYL-2-AMINOFLUORENE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
325.53
MDL番号:
Iupac Name
9-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-9H-fluoren-2-amine
Inchi Code
1S/C20H27NOSi/c1-20(2,3)23(4,5)22-13-19-16-9-7-6-8-15(16)17-11-10-14(21)12-18(17)19/h6-12,19H,13,21H2,1-5H3
InChI Key
NUKGMRZJRUHHMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22951
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=SC5065