Merck
ATE410297192
AstaTech, Inc.
2-METHOXY-4,6-DIMETHYLNICOTINIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-4,6-dimethylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-5-4-6(2)10-8(13-3)7(5)9(11)12/h4H,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
OILYJALBGQMVGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21504
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84032
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)