Merck
ATE410296966
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-5,6,7-TRIMETHOXYQUINAZOLINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.67
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-5,6,7-trimethoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O3/c1-15-7-4-6-8(11(12)14-5-13-6)10(17-3)9(7)16-2/h4-5H,1-3H3
InChI Key
MUIRIRMDOFREES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21725
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84253
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)