Merck
ATE410295399
AstaTech, Inc.
2-(3-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL)ACETONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
Iupac Name
(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11/h2-3,6,11H,4H2,1H3
InChI Key
YAIONKMWQNEDJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=20855
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51447