Merck
ATE398812991
AstaTech, Inc.
(4-ISOPROPYLPHENYL)HYDRAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)hydrazine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8/h3-7,11H,10H2,1-2H3
InChI Key
ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19407
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82928
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)