Merck
ATE398812728
AstaTech, Inc.
METHYL 4-CHLORO-6-(TRIFLUOROMETHYL)PICOLINATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.58
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO2/c1-15-7(14)5-2-4(9)3-6(13-5)8(10,11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
QGNOZTMZBPOLGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19144
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82655