Merck
ATE398812083
AstaTech, Inc.
5-AMINO-1-ISOPROPYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-1-isopropyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10N4/c1-5(2)11-7(9)6(3-8)4-10-11/h4-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
HWLUYAARRNLXJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18693
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82165