Merck
ATE398811859
AstaTech, Inc.
2-ISOPROPYLPYRIMIDIN-5-AMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
Iupac Name
2-isopropyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5(2)7-9-3-6(8)4-10-7/h3-5H,8H2,1-2H3
InChI Key
UQHUGWKIMAKEBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18469
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81917