Merck
ATE371591853
AstaTech, Inc.
4-METHOXYTETRAHYDRO-2H-PYRAN-4-CARBONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxytetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-9-7(6-8)2-4-10-5-3-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
JYLRHRCUJLPODN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8176
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=65993
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)