Merck
ATE371591226
AstaTech, Inc.
CIS-METHYL 1-BENZYL-4-(BOC-AMINO)PIPERIDINE-3-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
348.44
MDL番号:
Iupac Name
methyl (3S,4R)-1-benzyl-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H28N2O4/c1-19(2,3)25-18(23)20-16-10-11-21(13-15(16)17(22)24-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16H,10-13H2,1-4H3,(H,20,23)/t15-,16+/m0/s1
InChI Key
KSWAWCLGGIVDBA-JKSUJKDBSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=4502
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=54848
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)