Merck
ATE370310035
AstaTech, Inc.
METHYL 6-FLUORO-4-HYDROXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)QUINOLINE-3-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H7F4NO3/c1-20-11(19)8-9(18)6-4-5(13)2-3-7(6)17-10(8)12(14,15)16/h2-4H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
XBTHXRHNDRXAMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6004
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59741
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)