Merck
ATE361620259
AstaTech, Inc.
TRANS-4-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.69
MDL番号:
Iupac Name
(3R,4S)-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12F3NO2.ClH/c13-12(14,15)8-3-1-7(2-4-8)9-5-16-6-10(9)11(17)18;/h1-4,9-10,16H,5-6H2,(H,17,18);1H/t9-,10+;/m1./s1
InChI Key
KHEKJMKAVRTDKQ-UXQCFNEQSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10801
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3920
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)