Merck
ATE341034085
AstaTech, Inc.
(3,5-DICHLOROPYRIDIN-4-YL)(PHENYL)METHANOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.11
MDL番号:
Iupac Name
(3,5-dichloro-4-pyridinyl)(phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO/c13-9-6-15-7-10(14)11(9)12(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12,16H
InChI Key
KYCIZKAWIZEYNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10720
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3677
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)