Merck
ATE341033924
AstaTech, Inc.
2-METHOXY-N-(PROP-2-YNYL)ACETAMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-N-(2-propynyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-3-4-7-6(8)5-9-2/h1H,4-5H2,2H3,(H,7,8)
InChI Key
ASVNVOFTXOJVMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10574
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3233