Merck
ATE341033897
AstaTech, Inc.
2-BENZYL-8-CHLORO-1,2,3,4-TETRAHYDROBENZO[B][1,6]NAPHTHYRIDINE-10-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
352.82
MDL番号:
Iupac Name
2-benzyl-8-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H17ClN2O2/c21-14-6-7-17-15(10-14)19(20(24)25)16-12-23(9-8-18(16)22-17)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10H,8-9,11-12H2,(H,24,25)
InChI Key
HCOHYPGUXXEQAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10547
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3152
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)