Merck
ATE341033816
AstaTech, Inc.
2-HYDROXY-2-(2-METHYLPHENYL)ETHYLAMINE OXALATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.24
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1-(2-methylphenyl)ethanol oxalate
Inchi Code
1S/C9H13NO.C2H2O4/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(11)6-10;3-1(4)2(5)6/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
UGJZLXGXDCDGQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10466
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2909
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)