Merck
ATE341033407
AstaTech, Inc.
3-(3,5-DICHLOROPHENYL)BENZENESULFONYL CHLORIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.61
MDL番号:
Iupac Name
3',5'-dichloro[1,1'-biphenyl]-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H7Cl3O2S/c13-10-4-9(5-11(14)7-10)8-2-1-3-12(6-8)18(15,16)17/h1-7H
InChI Key
XJTPQWBMYWHCOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10058
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1679
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)