Merck
ATE341033379
AstaTech, Inc.
3-(PYRIDIN-2-YLOXY)BENZALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.21
MDL番号:
mp
115-116 C
Iupac Name
3-(2-pyridinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c14-9-10-4-3-5-11(8-10)15-12-6-1-2-7-13-12/h1-9H
InChI Key
YGXYNKLOBXMTGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10030
Melting Point
115-116 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1595
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)