Merck
ATE341033269
AstaTech, Inc.
2-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL] THIOMORPHOLINE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.74
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiomorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3NS.ClH/c12-11(13,14)9-3-1-8(2-4-9)10-7-15-5-6-16-10;/h1-4,10,15H,5-7H2;1H
InChI Key
BIGPHBCOCLAZIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9920
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1262
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)