Merck
ATE341033218
AstaTech, Inc.
2-(3,5-DICHLOROPHENYL) MORPHOLINE OXALATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.14
MDL番号:
Iupac Name
2-(3,5-dichlorophenyl)morpholine oxalate
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO.C2H2O4/c11-8-3-7(4-9(12)5-8)10-6-13-1-2-14-10;3-1(4)2(5)6/h3-5,10,13H,1-2,6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
SCMJVEVHDSRJCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9869
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1109