Merck
ATE341033083
AstaTech, Inc.
6-METHOXY-1,4-DIMETHYL-9H-CARBAZOLE-3-CARBALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.3
MDL番号:
Iupac Name
6-methoxy-1,4-dimethyl-9H-carbazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c1-9-6-11(8-18)10(2)15-13-7-12(19-3)4-5-14(13)17-16(9)15/h4-8,17H,1-3H3
InChI Key
CPXAGPKGSHRHIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=3269
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52731
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)