Merck
ATE333216084
AstaTech, Inc.
(R)-2-(PIPERIDIN-3-YL)ACETIC ACID HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
Iupac Name
(3R)-3-piperidinylacetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h6,8H,1-5H2,(H,9,10);1H/t6-;/m1./s1
InChI Key
IMUCGEDHTPKPBM-FYZOBXCZSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=4990
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56293
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)