Merck
ATE316039900
AstaTech, Inc.
2-(PYRROLIDIN-2-YL)ETHANOL HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.64
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-pyrrolidinyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-5-3-6-2-1-4-7-6;/h6-8H,1-5H2;1H
InChI Key
VLCKHADTUGEQCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7079
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=62964
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)