Merck
ATE316038716
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(3-AMINOPHENYL)ACRYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
ethyl (2E)-3-(3-aminophenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b7-6+
InChI Key
UEUURYZTMLPUEE-VOTSOKGWSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1991
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50749
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)