Merck
ATE316038665
AstaTech, Inc.
ETHYL 6-CHLOROQUINOLINE-3-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.67
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-2-16-12(15)9-5-8-6-10(13)3-4-11(8)14-7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
AQFMAWLPWUGVKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1940
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50690
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)