Merck
ATE316038656
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-METHOXY-4,6-DIMETHYLNICOTINATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-methoxy-4,6-dimethylnicotinate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-5-15-11(13)9-7(2)6-8(3)12-10(9)14-4/h6H,5H2,1-4H3
InChI Key
WKRMWBOVHQQDLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1931
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50681
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)