Merck
ATE316038375
AstaTech, Inc.
7-CHLOROISOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.62
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-3-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8/h1-5H,(H,13,14)
InChI Key
HIXONRGTPXMCCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1914
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50661
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)