Merck
ATE245846108
AstaTech, Inc.
(5-BROMOPYRIDIN-3-YL)METHANAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromo-3-pyridinyl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-6-1-5(2-8)3-9-4-6/h1,3-4H,2,8H2
InChI Key
OQUHYNMITHDQLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5294
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56987
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)