Merck
ATE245845358
AstaTech, Inc.
8-BENZYL-1,8-DIAZA-SPIRO[4.5]DECANE 2HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.27
MDL番号:
Iupac Name
8-benzyl-1,8-diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H22N2.2ClH/c1-2-5-14(6-3-1)13-17-11-8-15(9-12-17)7-4-10-16-15;;/h1-3,5-6,16H,4,7-13H2;2*1H
InChI Key
GNSMSVLFLPSDEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=3725
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=53267