Merck
ATE245845192
AstaTech, Inc.
4-AMINOMETHYL-1-N-BUTYLPIPERIDINE 2HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.22
MDL番号:
Iupac Name
(1-butyl-4-piperidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2.2ClH/c1-2-3-6-12-7-4-10(9-11)5-8-12;;/h10H,2-9,11H2,1H3;2*1H
InChI Key
NTGFOFLKWPFVPS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=2664
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51924
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)