Merck
ATE245844611
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-4-(1H-2-IMIDAZOLYL)PYRIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.61
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-(1H-imidazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-7-5-6(1-2-10-7)8-11-3-4-12-8/h1-5H,(H,11,12)
InChI Key
CPGZPMXRPORCSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1095
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31046
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)